1,2-Dimetoxietano 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 136 EUR
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimetoxietano 99+% estabilizado, extra puro
1,2-Dimetoxietano
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 84…86 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,867 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008502
Núm. CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03251
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm