1,2-Dimetoxietano, extra seco 99+% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
610351000 610350010
610351000.EA 103 EUR
610351000. 610350010.
1,2-Dimetoxietano, extra seco 99+% estabilizado, AcroSeal®
1,2-Dimetoxietano
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,867 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008502
Núm. CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03251
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %