1,2-Dimetoxietano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
A12986.AEEA 28.5 EUR
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
1,2-Dimetoxietano ≥99% estabilizado
1,2-Dimetoxietano
Stabilized with BHT
Purity: 99+% CAS No.: 110-71-4 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.3800 Odour: Ether-like Melting Point: -69° Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1209237 Merck Reference: 14,3224 UN No.: 2252 MDL No.: MFCD00008502
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 84…86 °C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,867
Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008502
Núm. CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,3224