1,2-Dimetoxietano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00856.1000
8.00856.2500
8.00856.6010
8.00856.1000EA
129
EUR
8.00856.1000
8.00856.2500
8.00856.6010
1,2-Dimetoxietano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetoxietano
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 85 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –69 °C Densidad: 1,113 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008502 Núm. CAS: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Índice Merck: 13,03251 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -69 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 84 - 86 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 67 hPa (20 °C) |
Flash Point | -6 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 10.4 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 200 °C |
Viscosity kinematic | 0.455 mm2/s (25 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |