Formaldehído dietilacetal estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilal, Dietoximetano
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250
8.14549.1000
8.14549.0250EA
40.8
EUR
8.14549.0250
8.14549.1000
Formaldehído dietilacetal estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Formaldehído dietilacetal
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Pto. Ebullición: 88 Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 0.8319 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009246 Núm. CAS: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 91 g/l (18 °C) |
Melting Point | -66 °C |
Molar Mass | 104.15 g/mol |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 70 hPa (20 °C) |
Flash Point | -6 °C |
Explosion Limit | 1.5 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 174 °C |