VWR®, Mono, con capucha y cierre de cremallera
Proveedor: VWR Collection
113-9038EA 401 EUR
113-9038 113-9039 113-9040 113-9041 113-9042 113-9043 113-9044 113-9045 113-9046 113-9047
VWR®, Mono, con capucha y cierre de cremallera
Prendas desechables
Estos monos desechables, con capucha, están fabricados con tela SMS no tejida, transpirable y duradera.
  • Capucha
  • Cierre de cremallera (un sentido)
  • Muñecas elásticas
  • No contiene látex de caucho natural
Peso: 50 g/m²
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.