Bis(2-butoxietil) éter 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
194980010
194982500
194980025
ACRO194980010EA
144
EUR
ACRO194980010
ACRO194982500
ACRO194980025
Bis(2-butoxietil) éter 99+%, puro
Bis(2-butoxietil) éter
Formula:
C₁₂H₂₆O₃ MW: 218.34 g/mol Pto. Ebullición: 256 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0.88 g/cm³ Pto. de inflamación: 118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009459 Núm. CAS: 112-73-2 EINECS: 204-001-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤50 ppm (as H2O2) |