Bis(2-butoxietil) éter ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
42150.AE
42150.AP
42150.AEEA
62.2
EUR
42150.AE
42150.AP
Bis(2-butoxietil) éter ≥99%
Bis(2-butoxietil) éter
Purity: 99+%
CAS No.: 112-73-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Formula Weight: 218.74
Flash Point: 117°(243°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4235
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 256°
MDL No.: MFCD00009459
Extraction of precious metals
Formula:
C₁₂H₂₆O₃ MW: 218,34 g/mol Pto. Ebullición: 256 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,885 Pto. de inflamación: 117 °C (243 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009459 Núm. CAS: 112-73-2 EINECS: 204-001-9 |