Bis(2-etoxietil) éter 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
117900010 117900025 117905000 117900100
ACRO117900010EA 89 EUR
ACRO117900010 ACRO117900025 ACRO117905000 ACRO117900100
Bis(2-etoxietil) éter 98+%, extra puro
Bis(2-etoxietil) éter
Formula: C₈H₁₈O₃
Pto. Ebullición: 180…190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44,3 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009254
Núm. CAS: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Índice Merck: 13,03145
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.0015 % (as H2O2)
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %