Bis(2-etoxietil) éter ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
A17478.0F
A17478.AE
A17478.AP
A17478.0FEA
164
EUR
A17478.0F
A17478.AE
A17478.AP
Bis(2-etoxietil) éter ≥99%
Bis(2-etoxietil) éter
Purity: 99%
CAS No.: 112-36-7
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Weak
Melting Point: -44°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1699259
Merck Reference: 14,3118
MDL No.: MFCD00009254
Formula:
C₈H₁₈O₃ MW: 162,23 g/mol Pto. Ebullición: 188…190 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,909 Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009254 Núm. CAS: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Índice Merck: 14,3118 |