Éter dimetílico del dietilenglicol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(2-metoxietil) éter
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 150 EUR
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Éter dimetílico del dietilenglicol 99%, extra puro
Éter dimetílico del dietilenglicol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008503
Núm. CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03187
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %