Éter dimetílico del dietilenglicol estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bis(2-metoxietil) éter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 46.6 EUR
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Éter dimetílico del dietilenglicol estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Éter dimetílico del dietilenglicol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 162
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008503
Núm. CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03187
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid