Anhídrido glutarico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 27.1 EUR
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Anhídrido glutarico 95%
Anhídrido glutarico
Formula: C₅H₆O₃
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 46…57 °C
Densidad: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006679
Núm. CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure