Anhídrido glutarico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
A11152.0BEA
359
EUR
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
Anhídrido glutarico ≥98%
Anhídrido glutarico
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Formula:
C₅H₆O₃ Pto. Ebullición: 291 °C Pto. de fusión: 52…57 °C Densidad: 1,411 Pto. de inflamación: 178 °C (352 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006679 Núm. CAS: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |