Anhídrido butírico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108120025 108121000 108125000
ACRO108120025EA 162 EUR
ACRO108120025 ACRO108121000 ACRO108125000
Anhídrido butírico 98%
Anhídrido butírico
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0,963 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009389
Núm. CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01594
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.15
Appearance of solution faint yellow
NMR (1H-NMR) Chondroitin sulfate (over-sulfated): Absent
Protein ≤0.5 % (dried substance)
pH 5.5 to 8.0 (0.1g in 10ml water)