Anhídrido butírico 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
A12377.0FEA 134 EUR
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
Anhídrido butírico 98
Anhídrido butírico
Purity: 98% CAS No.: 106-31-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Rancid Melting Point: -75° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1099474 Merck Reference: 14,1594 UN No.: 2739 MDL No.: MFCD00009389
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Pto. Ebullición: 198…199 °C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0.968
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009389
Núm. CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,01594