Anhídrido acético, anhidro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
222130010
222130025
222135000
222130100
222130010.EA
91.4
EUR
222130010.
222130025.
222135000.
222130100.
Anhídrido acético, anhidro 99+% para análisis
Anhídrido acético
Formula:
(CH₃CO)₂O Pto. Ebullición: 139,9 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –73,1 °C Densidad: 1,087 g/cm³ Pto. de inflamación: 54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008705 Núm. CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II IR: 01-2119486470-36 Índice Merck: 13,00057 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |