Anhídrido acético 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetyl oxide, Acetyl acetate
423230010 423235000 423230025
423230010.EA 69.5 EUR
423230010. 423235000. 423230025.
Anhídrido acético 97+% ACS
Anhídrido acético
Formula: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Pto. Ebullición: 139.9
Pto. de fusión: –73.1 °C
Densidad: 1.087 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
IR: 01-2119486470-36
Índice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
GC ≥97.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test