Anhídrido acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
L04295.30EA
27.5
EUR
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
Anhídrido acético ≥99%
Anhídrido acético
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Formula:
(CH₃CO)₂O MW: 102.09 g/mol Pto. Ebullición: 138…140 °C Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 1.082 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008705 Núm. CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8 II IR: 01-2119486470-36 Índice Merck: 13,00057 |