Anhídrido acético, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
6004.1000EA 71.8 EUR
6004.1000 6004.2500
Anhídrido acético, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Anhídrido acético
Formula: (CH₃CO)₂O
Pto. Ebullición: 139,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
IR: 01-2119486470-36
Índice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5