Anhídrido acético
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: Acetyl oxide, Acetyl acetate
400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 17.6 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Anhídrido acético
Anhídrido acético
Formula: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Pto. Ebullición: 139.9
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
IR: 01-2119486470-36
Índice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM