Anhídrido acético, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00042.1000 1.00042.2500 1.00042.9025 1.00042.1000_N 1.00042.2500_N
1.00042.1000EA 104 EUR
1.00042.1000 1.00042.2500 1.00042.9025 MERC1.00042.1000_N MERC1.00042.2500_N
Anhídrido acético, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Anhídrido acético
Formula: (CH₃CO)₂O
Pto. Ebullición: 139,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119486470-36
Índice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction.
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.08 g/mol
Boiling Point 138 - 140.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Explosion Limit 2.0 - 10.2 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C