Anhídrido acético
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
PRLS87698.320EA
0
EUR
PRLS87698.320
Anhídrido acético
Anhídrido acético
Formula:
(CH₃CO)₂O MW: 102,09 g/mol Pto. Ebullición: 139,9 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008705 Núm. CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II IR: 01-2119486470-36 Índice Merck: 13,00057 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...