Anhídrido propiónico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 82 EUR
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Anhídrido propiónico 99%
Anhídrido propiónico
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,015 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009303
Núm. CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08011
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA