Anhídrido propiónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
8.00608.0100EA 36.4 EUR
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
Anhídrido propiónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Anhídrido propiónico
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 167
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009303
Núm. CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,08011