1-Dodecanol ≥98.0% ACS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
443816-1KG 443816-5L 443816-25KG
443816-1KGEA 295 EUR
443816-1KG HONC443816-5L HONC443816-25KG
1-Dodecanol ≥98.0% ACS, Riedel-de Haën™
1-Dodecanol
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Pto. de fusión: 22…26 °C
Densidad: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004753
Núm. CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03439
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
APHA Max. 10
Vapor Density 7.4 (vs air)
Explosion Limit 4 %
Autoignition Temperature 500 °F
Vapor Pressure 0.1 mmHg ( 20 °C)