1-Hexanol 98%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol hexílico
H13303-1L
H13303-2.5L
H13303-1LEA
51.8
EUR
H13303-1L
H13303-2.5L
1-Hexanol 98%, grado reactivo
1-Hexanol
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Pto. Ebullición: 11,8 %(V) Pto. de fusión: -52 °C Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002982 Núm. CAS: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Índice Merck: 13,04715 |
|
Resultados test especificaciones
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 97.5 % |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 4.5 (vs air) |