2-Propanol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP for preparative chromatography, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
1.05008.1000
1.05008.6025
1.05008.2500
1.05008.1000EA
129
EUR
1.05008.1000
1.05008.6025
1.05008.2500
2-Propanol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP for preparative chromatography, SAFC®
2-Propanol
Formula:
(CH₃)₂CHOH Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |