Etanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
8007.1000EA 37.28 EUR
8007.1000 8007.1000_T
Etanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Pto. de fusión: –114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay 95.1 - 96.9 % (v/v)
Acetone, isopropylalcohol passes test
Color (APHA) max. 10
Methanol (CH3OH) max. 0.1 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Solubility in Water passes test
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1