Etanol 96% v/v, SPECTRONORM® Spectroscopy
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20822.290EA 82 EUR
20822.290 20822.290_T
Etanol 96% v/v, SPECTRONORM® Spectroscopy
Etanol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water 5,2-7,5%
Transmittance (210 nm) Min. 35 %
Transmittance (220 nm) Min. 55 %
Transmittance (230 nm) Min. 72 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (from 270 nm) Min. 98 %