Etanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20823.293EA 42.9 EUR
20823.293 20823.327 20823.362 20823.555 20823.293_T 20823.327_T 20823.362_T 20823.460 20823.290 VWRC20823.460_T VWRC20823.290_T 20823.930 20823.930_T
Etanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® para análisis
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
IR: 01-2119457610-43
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,0 - 96,3 %
IR Spectrum Passes test
UV Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 78.0 - 78.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 20 APHA
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 5 ppm
Aldehydes + ketones (as CH3CHO) Max. 10 ppm
Benzene Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Furaldehyde Max. 1 ppm
Ketones (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Methanol Max. 0.02 %
Propan-2-ol Max. 100 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Total heavy alcohols Max. 100 ppm
Water 5.2 - 8.2 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm