Etanol, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
20824.296EA 26.9 EUR
20824.296 20824.321 20824.365 20824.467 20824.558 20824.296_T 20824.321_T 20824.365_T 20824.467_T VWRC20824.558_T 20824.930 20824.930_T
Etanol, GPR RECTAPUR®
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
IR: 01-2119457610-43
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96.0 - 96.3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 15 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm