Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20825.290EA 48.5 EUR
20825.290 20825.324 20825.290_T 20825.324_T
Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
IR: 01-2119457610-43
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V)
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm