Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, puro
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
83804.410EA 130 EUR
83804.410 83804.360_T 83804.410_T VWRC83804.440_T 83804.360 83804.440 83804.550 83804.930 83804.930_T
Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, puro
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 95 %
Pureza (V/V) Min. 95 %
Densidad (20/20) 0,805 - 0,811