Metanol ≥99.9% (por GC), HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83638.320EA 93.5 EUR
83638.320 83638.290
Metanol ≥99.9% (por GC), HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99.9 %
Compuestos carbonílicos Conforme
Acidez Max. 0.0002 Meq/g
Alcalinidad Max. 0.0002 Meq/g
Densidad (20/20) 0.791 --> 0.793
Residuo de evaporación Max. 3 ppm
Agua Max. 0.03 %
Ca (Calcio) Max. 200 ppb
K (Potasio) Max. 100 ppb
Mg (Magnesio) Max. 100 ppb
Na (Sodio) Max. 200 ppb
Gradiente (235 nm) Max. 2 MAU
Gradiente (254 nm) Max. 2 MAU
Transmitancia (205 nm) Min. 10 %
Transmitancia (210 nm) Min. 40 %
Transmitancia (220 nm) Min. 60 %
Transmitancia (230 nm) Min. 80 %
Transmitancia (240 nm) Min. 90 %
Transmitancia (desde 260 nm) Min. 98 %
Fluorescencia (como quinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescencia (como quinina) (365 nm) Max. 1 ppb
Conforme a ACS Passes test
Filtrado a 0,2 µm Confirmed