Metanol ≥99.9% ACS, Spectrophotometric Grade, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L 154903-500ML
154903-1LEA 132 EUR
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L 154903-500ML
Metanol ≥99.9% ACS, Spectrophotometric Grade, Riedel-de Haën™
Metanol
Beilstein Number: 1098229
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64…65 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Mixable with H₂O complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
KMnO₄ reducing matter complying
Acetaldehyde Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.001 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 0.80
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
APHA Max. 10
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)