Metanol ≥99.6%, Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L 179957-4L
179957-2.5LEA 50.2 EUR
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L HONC179957-4L
Metanol ≥99.6%, Laboratory Reagent
Metanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098229
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64…65 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Explosion Limit 36 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.6 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Autoignition Temperature 725 °F
Vapor Density 1.11 (vs air)