tert-Butóxido de potasio 98+%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 39.8 EUR
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
tert-Butóxido de potasio 98+%, puro
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
Pto. de fusión: 240…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %