tert-Butóxido de potasio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
terc-Butanolato de potasio
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
A13947.30EA
87.2
EUR
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
tert-Butóxido de potasio ≥97%
tert-Butóxido de potasio
Purity: 97%
CAS No.: 865-47-4
Molecular Formula: C4H9KO
Formula Weight: 112.22
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3556712
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012162
Formula:
C₄H₉KO MW: 112.21 g/mol Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012162 Núm. CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2 II |