tert-Butóxido de potasio 12% ∼1 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
P1619-500ML P1619-100ML
TCIAP1619-500MLEA 82 EUR
TCIAP1619-500ML TCIAP1619-100ML
tert-Butóxido de potasio 12% ∼1 mol/L in THF
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbcb37d9a905b31ef1f1e99a5cef48ef4f7af662&vid=9e1a173e0bdce6dd3cd4aaae7a899410228ee46b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.0 to 13.2 w/w%