Metanolato de potasio ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium methoxide, Potassium methylate
14261.18
14261.30
14261.18EA
47.3
EUR
14261.18
14261.30
Metanolato de potasio ≥90%
Metanolato de potasio
Purity: 90+%
CAS No.: 865-33-8
Molecular Formula: CH3KO
Formula Weight: 70.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012416
Formula:
CH₃KO MW: 70.13 g/mol Densidad: 0.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012416 Núm. CAS: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 UN: 3206 ADR: 4.2 II |