Sodio metilato, anhidro, en polvo, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 29.1 EUR
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Sodio metilato, anhidro, en polvo, puro
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Pto. de fusión: 126 °C (desc.)
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %