Sodio metilato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06538.0005
8.06538.0250
8.06538.0500
8.06538.0005EA
26.1
EUR
8.06538.0005
8.06538.0250
8.06538.0500
Sodio metilato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio metilato
Formula:
CH₃NaO Pto. de fusión: 127 °C Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012179 Núm. CAS: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1431 ADR: 4.2 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 127 °C (decomposition) |
Molar Mass | 54.02 g/mol |
Bulk Density | 500 - 600 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |
Synonyms | Sodium methoxide, Sodium methanolate |
Hill Formula | CH3NaO |
Chemical Formula | CH3ONa |