Triisopropanolato de aluminio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropilato de aluminio, Isopropóxido de aluminio
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 72.2 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Triisopropanolato de aluminio 98%
Triisopropanolato de aluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Pto. Ebullición: 125…130 °C (38 mmHg)
Pto. de fusión: 129…136 °C
Densidad: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008870
Núm. CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,00346
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %