Triisopropanolato de aluminio 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropilato de aluminio, Isopropóxido de aluminio
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 86.9 EUR
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Triisopropanolato de aluminio 99.99% (trace metals basis)
Triisopropanolato de aluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Pto. Ebullición: 125…130 °C (38 mmHg)
Pto. de fusión: 129…136 °C
Densidad: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008870
Núm. CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,00346
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm