Triisopropanolato de aluminio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isopropilato de aluminio, Isopropóxido de aluminio
22982.14
22982.22
22982.14EA
141
EUR
22982.14
22982.22
Triisopropanolato de aluminio ≥99.99% (metals basis)
Triisopropanolato de aluminio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Formula:
C₉H₂₁AlO₃ Pto. Ebullición: 135 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 131…135 °C Densidad: 1,035 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008870 Núm. CAS: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,347 |