Triisopropanolato de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Isopropilato de aluminio, Isopropóxido de aluminio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 639 EUR
8.01079.9020 8.01079.9050
Triisopropanolato de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolato de aluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204,25 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (13 hPa)
Pto. de fusión: 119 °C
Densidad: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008870
Núm. CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,00346
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid