2-Mercaptoetanol 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
125470010
125470100
125472500
125470025
ACRO125470010EA
148
EUR
ACRO125470010
ACRO125470100
ACRO125472500
ACRO125470025
2-Mercaptoetanol 99%, puro
2-Mercaptoetanol
Formula:
HSCH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 157…158 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 1,11 g/cm³ Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004890 Núm. CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Índice Merck: 13,05894 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |