2-Mercaptoetanol 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
A15890.0B
A15890.0I
A15890.30
A15890.0BEA
98.9
EUR
A15890.0B
A15890.0I
A15890.30
2-Mercaptoetanol 98
2-Mercaptoetanol
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: HSCH2CH2OH
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
Merck Reference: 14,5869
UN No.: 2966
MDL No.: MFCD00004890
Formula:
HSCH₂CH₂OH MW: 78.14 g/mol Pto. Ebullición: 156…158 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 1.114 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004890 Núm. CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,05894 |