2-Mercaptoetanol 99, Proteomics grade
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M131-100MLEA 47.8 EUR
M131-100ML M131-250ML
2-Mercaptoetanol 99, Proteomics grade
2-Mercaptoetanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 157 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004890
Núm. CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase none detected
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Water ≤0.5%